Få mere at vide
Lumiflavin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lumiflavin |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H12N4O2/c1-6-4-8-9(5-7(6)2)17(3)11-10(14-8)12(18)16-13(19)15-11/h4-5H,1-3H3,(H,16,18,19) |
| Formel vægt | 256.096 |
| Procent renhed | >95% |