missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Lumiflavin 5-Oxide, TRC

Artikelnummer. 30012100
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30012100 25 mg
30008659 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30012100 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL47395025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 36995-93-4
Molekylær formel C13H12N4O3
Molekylvægt (g/mol) 272.26
Synonym 7,8,10-Trimethyl-benzo[g]pteridine-2,4(3H,10H)-dione 5-Oxide
SMIL CC1=CC2=C(C=C1C)[N+](=C3C(=O)NC(=O)N=C3N2C)[O-]

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Lumiflavin 5-Oxide
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C13H12N4O3/c1-6-4-8-9(5-7(6)2)17(20)10-11(16(8)3)14-13(19)15-12(10)18/h4-5H,1-3H3,(H,15,18,19)
Formel vægt 272.0909
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.