Få mere at vide
Lumicitabine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16491637
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16491637 50 mg
16491319 1 mg
16468177 5 mg
16456056 100 mg
16425468 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16491637 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY12983A
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
MedChemExpress Lumicitabine (ALS-008176) is an inhibitor of the respiratory syncytial virus (RSV) polymerase.
Lumicitabine (ALS-008176) is an inhibitor of the respiratory syncytial virus (RSV) polymerase.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lumicitabine
CAS 1445385-02-3
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C18H25ClFN3O6
Mængde 50 mg
Synonym ALS-008176 ALS-8176
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (115.24 mM)
SMIL ClC[C@@]1(COC(C(C)C)=O)[C@@H](OC(C(C)C)=O)[C@@H](F)[C@H](N2C(N=C(N)C=C2)=O)O1
Molekylvægt (g/mol) 433.86
Formel vægt 433.86
Procent renhed 98.02%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-anti-virus