Få mere at vide
Lumichrome, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lumichrome |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H10N4O2/c1-5-3-7-8(4-6(5)2)14-10-9(13-7)11(17)16-12(18)15-10/h3-4H,1-2H3,(H2,14,15,16,17,18) |
| Formel vægt | 242.0804 |