Få mere at vide
Hoefer LumiBlot Near-field Chemi Imager
Artikelnummer. 32180972
Skift visning
Kamera:
CMOS
Artikelnummer. Kamera
32180972 CMOS
1 options
Artikelnummer. 32180972 Leverandør Hoefer Leverandørnr. LumiBlot
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    275771.50 DKK
    235147.50 DKK / Pakke med 1
    Spare 40624.00 DKK
    14% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Kombinerer ultrafølsom kemiluminescensdetektion med avanceret nærfeltsteknologi
  • Ultra højfølsom: 100 gange mere følsom end konventionelle CCD-kameraer
  • Hurtigt og effektivt: Optag de fleste prøver på blot 0,2 til 1 sekund.
  • Bredt dynamisk område: Detekter stærke og svage signaler samtidig med enestående nøjagtighed
  • Smart, fleksibel betjening: Styring via skærme, bærbare computere, tablets eller telefoner; OPGRADERING af OTA-software online
  • Specifikationer:
    • Pixelstørrelse: 96 x 96 m
    • Chipstørrelse: 170 cm
    • Dynamisk område: 6 OD
    • Fuld brøndkapacitet: ≥6000000 e-
    • Billeddannelsestid: Hurtig billeddannelse inden for 1 sekund.
    • Kontrolmuligheder: Laptop, tablet, smartphone eller ekstern skærm
    • Prøvekammer: Automatisk elektrisk ind- og udgang for at opnå ideelle mørkekammerstandarder
    • OTA-opdateringer: Online softwareopdateringer til de nyeste funktioner
    • Billedområde: 148 x 115 mm
    • Dimensioner: 240 x 240 x 70 mm
  • Applikationer:
    • Western Blotting: Kemiluminescensbilleddannelse og kvantitativ analyse
    • Dot Blotting: Kemisk billeddannelse og kvantitativ analyse uden elektroforese
    • Nukleinsyreblotning: Southern blot og Northern blot
Tekniske data
Type Billedbehandlingssystem
Kamera CMOS
Pixel størrelse 96 x 96 m
Dimensioner 240 x 240 x 70 mm
Spænding 100/240 V