missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Lumibetamethasone Dipropionate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lumibetamethasone dipropionate |
| CAS | 1186336-29-7 |
| Molekylær formel | C28 H37 F O7 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 1,5-Cyclopregn-3-ene-2,20-dione, 9-fluoro-11-hydroxy-16-methyl-17,21-bis(1-oxopropoxy)-, (1β,10α,11β,16β)-, (1β,10α,11β,16β)-9-Fluoro-11-hydroxy-16-methyl-17,21-bis(1-oxopropoxy)-1,5-cyclopregn-3-ene-2,20-dione, Lumibetamethasone dipropionate |
| InChI formel | InChI=1S/C28H37FO7/c1-6-21(33)35-14-20(32)28(36-22(34)7-2)15(3)12-17-16-8-10-26-11-9-18(30)23(26)25(26,5)27(16,29)19(31)13-24(17,28)4/h9,11,15-17,19,23,31H,6-8,10,12-14H2,1-5H3/t15-,16-,17-,19-,23+,24-,25+,26+,27-,28-/m0/s1 |
| SMIL | CCC(=O)OCC(=O)[C@@]1(OC(=O)CC)[C@@H](C)C[C@H]2[C@@H]3CC[C@@]45C=CC(=O)[C@@H]4[C@@]5(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]12C |
| Molekylvægt (g/mol) | 504.588 |
| Formel vægt | 504.252 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?