Få mere at vide
Lumefantrine, TRC
Artikelnummer. 17930555
Skift visning
Mængde:
5 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17930555 25 mg
17912485 100 mg
17922485 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17930555 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL47400025MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 82186-77-4
Molekylær formel C30 H32 Cl3 N O
Molekylvægt (g/mol) 528.94
Synonym 9H-Fluorene-4-methanol, 2,7-dichloro-9-[(4-chlorophenyl)methylene]-α-[(dibutylamino)methyl]-, (9Z)- (9CI), 9H-Fluorene-4-methanol, 2,7-dichloro-9-[(4-chlorophenyl)methylene]-α-[(dibutylamino)methyl]-, (Z)-, Benflumelol, Benflumetol, Lumefantrine, dl-Benflumelol
IUPAC navn 2-(dibutylamino)-1-[(9Z)-2,7-dichloro-9-[(4-chlorophenyl)methyliden]fluoren-4-yl]ethanol
SMIL CCCCN(CCCC)CC(O)c1cc(Cl)cc2\C(=C/c3ccc(Cl)cc3)\c4cc(Cl)ccc4c12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lumefantrine
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C30H32Cl3NO/c1-3-5-13-34(14-6-4-2)19-29(35)28-18-23(33)17-27-25(15-20-7-9-21(31)10-8-20)26-16-22(32)11-12-24(26)30(27)28/h7-12,15-18,29,35H,3-6,13-14,19H2,1-2H3/b25-15-
Formel vægt 527.1549