Få mere at vide
Lumefantrine, MedChemExpress
Beschreibung
Lumefantrine is an antimalarial drug, used in combination with Artemether.
Spezifikation
Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | Lumefantrine |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 82186-77-4 |
| Farve | Yellow |
| Mængde | 100 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C30H32Cl3NO |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | Benflumetol |
| Opløselighedsinformation | DMF : 25 mg/mL (47.26 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣DMSO : 2 mg/mL (3.78 mM; Need ultrasonic) |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?