Få mere at vide
Lumefantrine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16448466
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
500 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16448466 100 mg
16442216 500 mg
16428628 10 mg
16424497 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16448466 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0803
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
MedChemExpress Lumefantrine is an antimalarial drug, used in combination with Artemether.
Lumefantrine is an antimalarial drug, used in combination with Artemether.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lumefantrine
Fysisk form Solid
CAS 82186-77-4
Farve Yellow
Mængde 100 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C30H32Cl3NO
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym Benflumetol
Opløselighedsinformation DMF : 25 mg/mL (47.26 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣DMSO : 2 mg/mL (3.78 mM; Need ultrasonic)
SMIL OC(CN(CCCC)CCCC)C1=CC(Cl)=CC(/C2=C\C3=CC=C(Cl)C=C3)=C1C4=C2C=C(Cl)C=C4
Molekylvægt (g/mol) 528.94
Formel vægt 528.94
Procent renhed 98.41%