Få mere at vide
Lumefantrine-d18, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lumefantrine-d18 |
| CAS | 1185240-53-2 |
| Molekylær formel | C30H14D18Cl3NO |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | (9Z)-2,7-Dichloro-9-[(4-chlorophenyl)methylene]-α-[(dibutylamino-d18)methyl]-9H-fluorene-4-methanol, 2-(Dibutylamino-d18)-1-[2,7-dichloro-9-[1-(4-chlorophenyl)meth-(Z)- |
| InChI formel | InChI=1S/C30H32Cl3NO/c1-3-5-13-34(14-6-4-2)19-29(35)28-18-23(33)17-27-25(15-20-7-9-21(31)10-8-20)26-16-22(32)11-12-24(26)30(27)28/h7-12,15-18,29,35H,3-6,13-14,19H2,1-2H3/b25-15-/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D2,6D2,13D2,14D2 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])N(CC(O)c1cc(Cl)cc2\C(=C/c3ccc(Cl)cc3)\c4cc(Cl)ccc4c12)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H] |
| Molekylvægt (g/mol) | 547.05 |