Få mere at vide
Lumefantrin, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15791759 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15791759 25 g 25g
15781759 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15791759 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 461110250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 82186-77-4
Molekylær formel C30H32Cl3NO
Molekylvægt (g/mol) 528.94
MDL nummer MFCD05662268
InChI nøgle DYLGFOYVTXJFJP-MYYYXRDXNA-N
IUPAC navn 2-(dibutylamino)-1-[(9Z)-2,7-dichlor-9-[(4-chlorphenyl)methyliden]-9H-fluoren-4-yl]ethan-1-ol
SMIL CCCCN(CCCC)CC(O)C1=CC(Cl)=CC2=C1C1=CC=C(Cl)C=C1\C2=C\C1=CC=C(Cl)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lumefantrine
Smeltepunkt 136,0 °C
Analyseprocentområde 97,5 % min. (HPLC)
Mængde 25 g
Formel vægt 528.94