Få mere at vide
Euro Protection™ Lændebælte uden stropper
Artikelnummer. 12053596
Skift visning
Længde (metrisk):
82 cm
102 cm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk)
12053596 82 cm
12063596 102 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12053596 Leverandør Euro Protection™ Leverandørnr. 78111
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    456.75 DKK
    225.04 DKK / Pakke med 1
    Spare 231.71 DKK
    50% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Euro Protection™ Lændebælte uden stropper bruger variabelt tryk for at give lændestøtte.
  • Variabelt tryk og fastgørelsessystem
  • Skal bæres udenfor en anden beklædningsgenstand
Tekniske data
Produkttype Lændestøttebælte
Længde (metrisk) 82 cm