Få mere at vide
Berthold Technologies Lumat LB 9510 rørluminometer
Artikelnummer. 31777419 Shop alle Berthold Technologies produkter
Skift visning
Model-:
Høj følsomhed
Immunoassay
Reporter Gene
Standard
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Model-
31777419 Immunoassay
31777295 Standard
31777289 Reporter Gene
31777331 Høj følsomhed
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 31777419 Leverandør Berthold Technologies Leverandørnr. 7145030
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
Rørluminometer designet til at understøtte grundlæggende luminescensteknologier til forskningsformål.
  • Ægte enkeltfotonoptælling kombineret med et lavstøj-fotomultiplikatorrør for op til 6 årtiers lineært dynamisk område
  • Fremragende luminescensfølsomhed: <1 zmol ildflue-luciferase og <1 amol ATP/rør (højfølsomhedsmodel) kan pålideligt detekteres
  • Kan udstyres med op til 2 JET injektorer med variable volumen og ultrahurtig indsprøjtningshastighed, hvilket eliminerer forsinkelse mellem indsprøjtning og måling
  • JET Injektorer bruger Teflon bælge til præcise og hurtige injektioner, hvilket sikrer effektiv blanding, cellevenlighed og ekstrem levetid
  • LightCompass™ Software til fleksibel oprettelse af måleprotokoller, kurvetilpasning, kvalitativ analyse og overholdelse af FDA 21 CFR Part 11
Tekniske data
Type Luminometer
Display Type Ingen skærm
Tilslutningstype USB
Detektor Lavstøj-fotomultiplikatorrør i enkeltfoton-tælletilstand
Detektionsmetode Luminescens
Detektionsgrænser <5 amol ATP
Injektionstype JET Injektorer
Volumen (metrisk) dispensering 25 til 300 μl
Farve Lysegrå
Til brug med (applikation) Luminescensanalyser
Spænding 110/240 V
Frekvens 50/60 Hz
Til brug med (udstyr) Rør
Højde (metrisk) 220 mm
Bredde (metrisk) 240 mm
Dybde (metrisk) 280 mm
Vægt (metrisk) 4 kg
Inkluderer Luminometer, 2 injektorer, strømforsyning, tilbehørssæt, brugermanualer, LightCompass™ grundlæggende software
Systemkrav PC med Windows 10 eller nyere
Opbevaringskrav 0 °C til 40 °C
Certificeringer/compliance CE, NRTL
Model- Immunoassay