Få mere at vide
Lumacaftor, MedChemExpress
Artikelnummer. 16485598
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16485598 10 mg
16471767 50 mg
16458297 5 mg
16416146 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16485598 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY13262
MedChemExpress Lumacaftor (VX-809; VRT 826809) is a CFTR modulator that corrects the folding and trafficking of CFTR protein.
Lumacaftor (VX-809
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lumacaftor
CAS 936727-05-8
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C24H18F2N2O5
Mængde 10 mg
Synonym VX-809 VRT 826809
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (110.52 mM; Need ultrasonic)
SMIL FC1(F)OC(C=C(C=C2)C3(CC3)C(NC4=NC(C5=CC=CC(C(O)=O)=C5)=C(C=C4)C)=O)=C2O1
Molekylvægt (g/mol) 452.41
Formel vægt 452.41
Procent renhed 98.54%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation