Få mere at vide
Luliconazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Luliconazole |
| CAS | 187164-19-8 |
| Molekylær formel | C14 H9 Cl2 N3 S2 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 1H-Imidazole-1-acetonitrile, α-[(4R)-4-(2,4-dichlorophenyl)-1,3-dithiolan-2-ylidene]-, (αE)-, 1H-Imidazole-1-acetonitrile, α-[4-(2,4-dichlorophenyl)-1,3-dithiolan-2-ylidene]-, [R-(E)]-, (αE)-α-[(4R)-4-(2,4-Dichlorophenyl)-1,3-dithiolan-2-ylidene]-1H-imidazole-1-acetonitrile, Lulicon, Luliconazole, NND 502 |
| InChI formel | InChI=1S/C14H9Cl2N3S2/c15-9-1-2-10(11(16)5-9)13-7-20-14(21-13)12(6-17)19-4-3-18-8-19/h1-5,8,13H,7H2/b14-12+/t13-/m0/s1 |
| SMIL | Clc1ccc([C@@H]2CS\C(=C(\C#N)/n3ccnc3)\S2)c(Cl)c1 |
| IUPAC navn | (2E)-2-[(4R)-4-(2,4-dichlorophenyl)-1,3-dithiolan-2-ylidene]-2-imidazol-1-ylacetonitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 354.28 |
| Formel vægt | 352.9615 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?