Få mere at vide
Chem Lab™ Luff-Schoorl reagens
Artikelnummer. 15137542
Skift visning
Mængde:
1 l
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15137542 1 l 1 L
1 options
Artikelnummer. 15137542 Leverandør Chem Lab™ Leverandørnr. CL02.1207.1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    272.00 DKK
    212.69 DKK / 1 L
    Spare 59.31 DKK
    21% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Tekniske data
Mængde 1 l
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Luff-Schoorl reagent
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium carbonate