Learn More
Luff-Schoorl reagens, Honeywell Fluka™
Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Mængde:
1 L
5 L
missing translation for 'unitSize'
1 L
5 L
Descrizione
Honeywells ´højkvalitets titreringsprodukter dækker hele titreringsarbejdsgangen og inkluderer:
- Opløsninger til volumetrisk titrering (syrer, baser eller salte)
- Buffere fås som koncentrater eller klar til brug
- Reagenser til kompleksometri:
- Aminopolycarboxylsyrer (EDTA/NTA-analoger)
- Maskeringsmidler
- Indikatorer for volumetriske og kompleksometriske titreringer
Specifica
Specifica
| Kemisk navn eller materiale | Luff-Schoorl Reagent |
| CAS | 497-19-8, 7732-18-5, 7758-98-7 |
| FN nummer | UN3082 |
| Mængde | 5 L |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto