Få mere at vide
Lufenuron, TRC
Artikelnummer. 30468313
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30468313 1 g
1 options
Artikelnummer. 30468313 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL4737501G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lufenuron
CAS 103055-07-8
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C17 H8 Cl2 F8 N2 O3
Mængde 1 g
Synonym Lufenuron anhydrous, 1-[2,5-Dichloro-4-[(2RS)-1,1,2,3,3,3-hexafluoropropoxy]phenyl]-3-(2,6-difluorobenzoyl)urea, Benzamide, N-[[[2,5-dichloro-4-(1,1,2,3,3,3-hexafluoropropoxy)phenyl]amino]carbonyl]-2,6-difluoro-, (RS)-1-[2,5-Dichloro-4-(1,1,2,3,3,3-hexafluoropropoxy)phenyl]-3-(2,6-difluorobenzoyl)urea, CGA 184699, Cigna, Fluphenacur, Fuoro, Lufenuron, Match, Match (pesticide), Match 5EC, Program
InChI formel InChI=1S/C17H8Cl2F8N2O3/c18-6-5-11(32-17(26,27)14(22)16(23,24)25)7(19)4-10(6)28-15(31)29-13(30)12-8(20)2-1-3-9(12)21/h1-5,14H,(H2,28,29,30,31)
SMIL FC(C(F)(F)F)C(F)(F)Oc1cc(Cl)c(NC(=O)NC(=O)c2c(F)cccc2F)cc1Cl
IUPAC navn N-[[2,5-dichlor-4-(1,1,2,3,3,3-hexafluorpropoxy)phenyl]carbamoyl]-2,6-difluorbenzamid
Molekylvægt (g/mol) 511.15
Formel vægt 509.9784
Procent renhed >95