Få mere at vide
Lufenuron, Mikromol™
Artikelnummer. 17973176
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17973176 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17973176 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3415.000250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Lufenuron
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lufenuron
CAS 103055-07-8
Analyt- eller komponentnavne Lufenuron
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C17 H8 Cl2 F8 N2 O3
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Lufenuron anhydrous, 1-[2,5-Dichloro-4-[(2RS)-1,1,2,3,3,3-hexafluoropropoxy]phenyl]-3-(2,6-difluorobenzoyl)urea
InChI formel InChI=1S/C17H8Cl2F8N2O3/c18-6-5-11(32-17(26,27)14(22)16(23,24)25)7(19)4-10(6)28-15(31)29-13(30)12-8(20)2-1-3-9(12)21/h1-5,14H,(H2,28,29,30,31)
SMIL FC(C(F)(F)F)C(F)(F)Oc1cc(Cl)c(NC(=O)NC(=O)c2c(F)cccc2F)cc1Cl
IUPAC navn N-[[2,5-dichlor-4-(1,1,2,3,3,3-hexafluorpropoxy)phenyl]carbamoyl]-2,6-difluorbenzamid
Molekylvægt (g/mol) 511.15
Mængde 250 mg
Formel vægt 509,9784 g/mol