Få mere at vide
Lufenuron 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Lufenuron |
| CAS | 103055-07-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | Lufenuron |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C17 H8 Cl2 F8 N2 O3 |
| Koncentration | 100 μg/ml |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Lufenuron anhydrous, 1-[2,5-Dichloro-4-[(2RS)-1,1,2,3,3,3-hexafluoropropoxy]phenyl]-3-(2,6-difluorobenzoyl)urea |
| InChI formel | InChI=1S/C17H8Cl2F8N2O3/c18-6-5-11(32-17(26,27)14(22)16(23,24)25)7(19)4-10(6)28-15(31)29-13(30)12-8(20)2-1-3-9(12)21/h1-5,14H,(H2,28,29,30,31) |
| SMIL | FC(C(F)(F)F)C(F)(F)Oc1cc(Cl)c(NC(=O)NC(=O)c2c(F)cccc2F)cc1Cl |
| Show More |