Få mere at vide
LUF6000, MedChemExpress
Beskrivelse
LUF6000 is an orally active allosteric modulator of the A3 adenosine receptor. LUF6000 has potent anti-inflammatory effect.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | LUF6000 |
| CAS | 890087-21-5 |
| Farve | Brown |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C22H20Cl2N4 |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 14.29 mg/mL (34.74 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | ClC1=CC(NC2=NC3=C(C=CC=C3)C4=C2NC(C5CCCCC5)=N4)=CC=C1Cl |
| Molekylvægt (g/mol) | 411.33 |
| Formel vægt | 411.33 |
| Vis mere |