Få mere at vide
Tocris Bioscience™ LUF 5834
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30002063
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30002063 10 mg
30001981 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30002063 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 4603/10
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Potent adenosine A2A and A2B receptor partial agonist
LUF 5834 is a potent A2A and A2B adenosine receptor partial agonist (Ki = 2.6 nM and EC50 = 12 nM respectively). Also exhibits selectivity for A1 over A3 (Ki values are 2.6 and 538 nM respectively).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 333962-91-7
Molekylær formel C17H12N6OS
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale LUF 5834
Mængde 10 mg
Formel vægt 348.38
Molekylvægt (g/mol) 348.384