Få mere at vide
Thermo Scientific™ Luer-Tip, gastætte manuelle sprøjter til GC-systemer
Artikelnummer. 15214603 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
5 μl
5μ L
10μ l
1000 μL
10 ml
Til brug med (udstyr):
Gaskromatografisystemer
TriPlus RSH Autosampler
TriPlus RSH, TriPlus 100LS autosamplere
Pakningsstørrelse:
Hver
Nålemåler:
23'ere G
26 G
26'ere G
Længde (metrisk):
57 mm
80 mm
85 mm
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volumen (metrisk) Til brug med (udstyr) Conditionnement Nålemåler Længde (metrisk)
15214603 10 ml Gaskromatografisystemer Hver - -
10371195 5 μl - Hver 26 G 80 mm
12886026 5μ L TriPlus RSH, TriPlus 100LS autosamplere Hver 23'ere G 57 mm
15274593 1000 μL Gaskromatografisystemer Hver - -
13416856 10μ l TriPlus RSH Autosampler Hver 23'ere G 85 mm
13446856 10μ l TriPlus RSH Autosampler Hver 26'ere G 85 mm
13426856 10μ l TriPlus RSH Autosampler Hver 23'ere G 85 mm
12806036 10μ l TriPlus RSH Autosampler Hver 23'ere G 57 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15214603 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 365N7820
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Få en gastæt sprøjte til manuelle injektioner. Denne sprøjte har en Luer-Tip-forbindelse og fås i en række forskellige størrelser.
Få en gastæt sprøjte til manuelle injektioner i dit GC-system. Denne sprøjte har en Luer-Tip-forbindelse og fås i en række forskellige størrelser. De er lavet af kvalitetsmaterialer og er designet til nemme, præcise, præcise og reproducerbare injektioner.
Begrænset garantiperiode: Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser, der er beskrevet i vores salgsbetingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, hvor vi sender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse til intern brugsbegrænsning for forskning: Eventuelle begrænsninger for køberen til kun at bruge produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er forbundet med denne erklæring.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Produkttype Gastæt GC Autosampler sprøjte, Luer Tip
Volumen (metrisk) 10 ml
Til brug med (udstyr) Gaskromatografisystemer
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.