Få mere at vide
Thermo Scientific™ Luer-Tip, gastætte manuelle sprøjter til GC-systemer
Artikelnummer. 12886026 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
5 μl
5μ L
10μ l
1000 μL
10 ml
Nålemåler:
23'ere G
26 G
26'ere G
Længde (metrisk):
57 mm
80 mm
85 mm
Til brug med (udstyr):
Gaskromatografisystemer
TriPlus RSH Autosampler
TriPlus RSH, TriPlus 100LS autosamplere
Pakningsstørrelse:
Hver
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Nålemåler Længde (metrisk) Til brug med (udstyr) unitSize
12886026 5μ L 23'ere G 57 mm TriPlus RSH, TriPlus 100LS autosamplere Hver
10371195 5 μl 26 G 80 mm - Hver
15274593 1000 μL - - Gaskromatografisystemer Hver
13416856 10μ l 23'ere G 85 mm TriPlus RSH Autosampler Hver
13446856 10μ l 26'ere G 85 mm TriPlus RSH Autosampler Hver
15214603 10 ml - - Gaskromatografisystemer Hver
13426856 10μ l 23'ere G 85 mm TriPlus RSH Autosampler Hver
12806036 10μ l 23'ere G 57 mm TriPlus RSH Autosampler Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 12886026 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 365C0231
Forventet forsendelse: 17-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Få en gastæt sprøjte til manuelle injektioner. Denne sprøjte har en Luer-Tip-forbindelse og fås i en række forskellige størrelser.
Få en gastæt sprøjte til manuelle injektioner i dit GC-system. Denne sprøjte har en Luer-Tip-forbindelse og fås i en række forskellige størrelser. De er lavet af kvalitetsmaterialer og er designet til nemme, præcise, præcise og reproducerbare injektioner.
Begrænset garantiperiode: Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser, der er beskrevet i vores salgsbetingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, hvor vi sender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse til intern brugsbegrænsning for forskning: Eventuelle begrænsninger for køberen til kun at bruge produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er forbundet med denne erklæring.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nålemåler 23'ere G
Længde (metrisk) 57 mm
Produkttype GC Autosampler sprøjte, fast nål
Mængde Ea.
Volumen (metrisk) 5μ L
Længde (metrisk) nål 57 mm
Nålespids stil Kegle
Til brug med (udstyr) TriPlus RSH, TriPlus 100LS autosamplere
Tilslutningstype Fast
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.