Få mere at vide
Hamilton™ Luer til Small Hub RN Adapter
Artikelnummer. 12376239
Skift visning
Produkttype:
Adapter
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Produkttype Pakningsstørrelse
12376239 Adapter Hver
1 options
Artikelnummer. 12376239 Leverandør Hamilton™ Leverandørnr. 5575301
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    515.00 DKK
    464.47 DKK / Pakke med 1
    Spare 50.53 DKK
    9% Slukket
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Small Hub Removable (RN) nåle kan bruges med aftagelige (RN) sprøjter, der er 100μ L og mindre. Standard nålængde er 2 tommer. / 51 mm. Aftagelige (RN) nåle fås i praktiske seks pakker. Brugerdefinerede længder og punktstile er tilgængelige.
Tekniske data
Produkttype Adapter