Få mere at vide
Terumo™ Luer-Lock-spids tredelt sprøjte
Artikelnummer. 11866071
Skift visning
Volumen (metrisk):
20 ml
Mængde:
50 pakker
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Mængde Pakningsstørrelse
11866071 20 ml 50 pakker Pakke med 50
1 options
Artikelnummer. 11866071 Leverandør Terumo™ Leverandørnr. 8SS20L1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    502.38 DKK
    69.55 DKK / Pakke med 50
    Spare 432.83 DKK
    86% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-10-2026
Terumo™ Luer-Lock Tip tredelte sprøjter er nemme at bruge med deres glatte stempelhandling og har klare cylindere for at tillade hurtig genkendelse af luftbobler for mere nøjagtig dosering. Med letlæselige markeringer kan du være sikker på, at du giver den tilsigtede dosis hver gang.
Brug disse sprøjter til aspiration af væsker eller prøvetagning af blod eller andre kropsvæsker. Terumo™ Luer-Lock tredelte sprøjter har et unikt dobbelt skrå design for større patientkomfort.
  • Silikonebelagt cylinder for en jævn stempelvirkning
  • Klar cylinder for hurtig genkendelse af luftbobler
  • Letlæselige markeringer
  • Latex fri
  • Steril og pakket i individuelt indpakkede tamper peel-pakker
  • Sprøjter fås med luer lock, luer slip, kateter og excentriske spidser
  • Fås i en lang række størrelser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance Klasse IIa, sterilt produkt efter MDD 93/42/EEC, CE 0197
Materiale Polypropylen
Oversigt Screentrykt graduering
Til brug med (applikation) Til injektion af væsker umiddelbart efter påfyldning i menneskekroppen, til aspiration af væsker eller til prøvetagning af blod eller andre kropsvæsker
Latex fri Ja
Produkttype Luer-Lock-spids tredelt sprøjte, koncentrisk
Engangs Engangsbrug
Mængde 50 pakker
Volumen (metrisk) 20 ml
Tilslutningstype Luer-lås
Uddannet Ja