Få mere at vide
BD BD Combi™ Plug
Til brug med (udstyr):
Katetre, infusionsslanger, luersprøjter
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Beskrivelse
- Luer-Lok cap with male/female protection
- To proteg/plug catheters and intravenous infusion lines
- With latex-free membrane for carrying out injections with a needle
- For medical use - Orange polypropylene
- Individually wrapped—100 per box
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Polypropylene |
| Farve | Orange |
| Oversigt | Luer-Lok cap with male/female protection |
| Til brug med (applikation) | For medical use |
| Til brug med (udstyr) | Katetre, infusionsslanger, luersprøjter |
| Sterilitet | Sterile |