Få mere at vide
Poulten & Graf GmbH Luer Lock glas og metal sprøjte
Volumen (metrisk):
10 mL
2 mL
500 to 5000 μL
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Fremstillet af metal og glas
Rav gradueringer
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Materiale | Glas, Metal |
| Produkttype | sprøjte |
| Maks. Temperatur (metrisk) | 134 °C |
| Mængde | 1/stk. |
| Volumen (metrisk) | 10 mL |