Få mere at vide
Cytiva Luer-forbindelser til kromatografisøjler
Shop alle Cytiva produkter
Produkttype:
Rørforbindelse
Union, Top
Union, nederst
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Beskrivelse
Kræver
Cytiva HiTrap Kolonner, sælges separat.
- HiTrap søjleindløb har 1/16 in. indvendigt gevind, mens udløbene har 1/16 in. udvendigt gevind
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Rørforbindelse |
| Mængde | 2 Pakke |
| Materiale | Polypropylen |
| Kolonnetype | Søjletilbehør |
| Til brug med (applikation) | Tilslut slangen til bunden af søjlen |