Få mere at vide
Value Plastics Luer Adapter Fittings, T-shirt, polypropylen
Shop alle Cole-Parmer produkter
Bredde (engelsk):
29/32 tommer.
37/64 tommer.
Beskrivelse
Hurtig og nem montering og demontering uden brug af værktøj. Luer-fittings muliggør en enkel, men sikker forbindelse. Overholder ISO-594-1 og ISO 594-2 standarder. Konstrueret af ADCF polypropylen
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ADCF;FDA;Ikke-DEHP;Ikke-phthalat;RoHS;USP |
| Emballagemængde | 25/Pk. |
| Fjord | Luertråd hun, Luertråd hun |
| Bredde (engelsk) | 37/64 tommer. |