Få mere at vide
Value Plastics Luer Adapter Fittings, T-shirt, polypropylen
Artikelnummer. 30053986 Shop alle Cole-Parmer produkter
Bredde (engelsk):
29/32 tommer.
37/64 tommer.
Artikelnummer. 30053986
Brand: Value Plastics 5012011
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Overgang nemt til en luer-fitting med retningsbestemt fleksibilitet
Hurtig og nem montering og demontering uden brug af værktøj. Luer-fittings muliggør en enkel, men sikker forbindelse. Overholder ISO-594-1 og ISO 594-2 standarder. Konstrueret af ADCF polypropylen
Tekniske data
Certificeringer/compliance ADCF;FDA;Ikke-DEHP;Ikke-phthalat;RoHS;USP
Emballagemængde 25/Pk.
Fjord Luertråd hun, Luertråd hun
Bredde (engelsk) 37/64 tommer.