Beskrivelse
Mål LUCI i celle-/vævsekstrakter, cellekulturmedier, celleprøver med Luciferase-rapporter-assay substratkit AB228530. Citeret i 17 publikationer. Brug med mikropladelæser.
Produktet er underlagt følgende: Abcam Begrænsningserklæring
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 100 enheder |
| Regulatorisk status | RUO |