Få mere at vide
MedChemExpress Luciferase
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 10 mg |
| Opbevaringskrav | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year ∣ In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Opløselighed | H2O : 50 mg/mL (Need ultrasonic) |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| CAS | 9014-00-0 |
| Mål | NO Synthase ∣ MMP ∣ Endogenous Metabolite |