missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Lucifer Yellow CH Dipotassium Salt (Technical Grade), TRC

Artikelnummer. 30179158
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30179158 25 mg
30178917 50 mg
30179453 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30179158 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL47372325MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 71206-95-6
Molekylær formel C13H9K2N5O9S2
Molekylvægt (g/mol) 521.57
Synonym 6-Amino-2-[(hydrazinocarbonyl)amino]-2,3-dihydro-1,3-dioxo-1H-benz[de]isoquinoline-5,8-disulfonic Acid Dipotassium Salt
SMIL O=[S](OC1=CC(C)=NN1C2=CC=CC=C2)(O)=O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Lucifer Yellow CH Dipotassium Salt
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C13H11N5O9S2.2K/c14-10-5-1-4(28(22,23)24)2-6-9(5)7(3-8(10)29(25,26)27)12(20)18(11(6)19)17-13(21)16-15;;/h1-3H,14-15H2,(H2,16,17,21)(H,22,23,24)(H,25,26,27);;/q;2*+1/p-2
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.