Få mere at vide
Lucifer gul CH, dilithiumsalt,≥ 99 %,> 95 %, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11487532 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11487532 100 mg 100mg
11477532 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11487532 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215526780
Kemiske identifikatorer
CAS 67769-47-5
Molekylær formel C13H9Li2N5O9S2
Molekylvægt (g/mol) 457.241
InChI nøgle RPKCZJYDUKVMGF-UHFFFAOYSA-L
Synonym 6-amino-2[(Hyrazinocarbonyl)amino]-2,3-dihydro-1,3-dioxo-1H-Benz[de] Isoquinoline-5,8-disulfonic acid dilithium salt
PubChem CID 124220108
ChEBI CHEBI:52106
IUPAC navn dilithium;6-amino-2-(hydrazincarbonylamino)-1,3-dioxobenzo[de]isoquinolin-5,8-disulfonat
SMIL [Li+].[Li+].C1=C(C=C2C3=C1C(=O)N(C(=O)C3=CC(=C2N)S(=O)(=O)[O-])NC(=O)NN)S(=O)(=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lucifer yellow CH, Dilithium salt
Navn note For HPLC analysis
Analyseprocentområde >95%
Formel vægt 457.2
Procent renhed ≥99%
Farve Orange til gul
Mængde 100 mg
Fysisk form Pulver