Få mere at vide
Molecular Probes™ Lucifer Yellow Biocytin, Potassium Salt (Biocytin Lucifer Yellow)
Beschreibung
The water-soluble neuronal tracer lucifer yellow biocytin can be detected in fixed tissues by using avidin or streptavidin probes. However, lucifer yellow biocytin can also be observed directly in fixed or unfixed samples because the attached lucifer yellow dye produces yellow fluorescence (absorption/emission maxima ∼428/536 nm).
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttype | Lucifer Yellow Biocytin |
| Mængde | 5 mg |
| Indhold og opbevaring | Store at room temperature and protect from light. |
| Reagenstype | Biocytins |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Opløselighed | Water |
| Farve | Yellow |
| Etikettype | Other Labels or Dyes |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?