Få mere at vide
Lucanthone, MedChemExpress
Artikelnummer. 16452369
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
20 mg
Pakningsstørrelse:
20mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16452369 1 mg -
16470616 20 mg 20mg
16431148 5 mg -
16418738 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16452369 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB2098
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress Lucanthone is an endonuclease inhibitor of Apurinic endonuclease-1 (APE-1).
Lucanthone is an endonuclease inhibitor of Apurinic endonuclease-1 (APE-1).
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lucanthone
CAS 479-50-5
Farve Orange
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C20H24N2OS
Mængde 1 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 25 mg/mL (73.43 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C1C2=C(SC3=C1C=CC=C3)C(C)=CC=C2NCCN(CC)CC
Molekylvægt (g/mol) 340.48
Formel vægt 340.48
Procent renhed 99.71%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death