Få mere at vide
Invitrogen™ Luc-Screen™ Extended-Glow Luciferase Reporter Gene Assay System
Beskrivelse
Indeholder
To reaktionsbuffere
Thermo Scientific Luc-Screen Extended-Glow Luciferase Reporter Gen-Assay System med udvidet glødende lysemission er designet til følsom detektion af ildflue-luciferase-rapportererenzymet i mikropladecellekulturer. Et lineært signal opnås med
Analysesystemet Luc-Screen™ med udstrakt glød-lysemission er designet til følsom detektion af firefly luciferase-rapportererenzymet i mikropladecellekulturer. Et lineært signal opnås med Luc-Screen™ assay fra 50 fg til 100 ng rent enzym i kulturmedium.
- Homogent assay-format muliggør påvisning af ildflue-luciferase i nærvær af normalt kulturmedie uden fjernelse af mediet og uden et ekstra cellelystrin, hvilket giver den nemmeste og mest strømlinede assay-procedure muligt.
- Gløde-assay-kinetikken giver et 'vindue', hvor målinger kan udføres, hvilket muliggør HTS-applikationer, hvor assay-automatisering anvendes.
- Det brede dynamiske område af ildflue-luciferase-assay gør det muligt for brugeren at måle enzymniveauet nøjagtigt fra femtogram til nanogram.
- Assay-følsomheden er 100 til 1.000 gange bedre end med enten isotopiske/ikke-isotopiske assays for chloramphenicol acetyl transferase (CAT) eller kolorimetriske/fluorescerende assays for b-galactosidase, hvilket giver større følsomhed end konkurrerende assay-teknologier.
- En meget følsom analyse med et bredt dynamisk område muliggør detektion af høje og lave niveauer af reporteren uden at udføre adskillige prøvefortyndinger.
- Ikke-radioaktivt reporter-genassay-kit eliminerer radioisotoper.
- Assay kan gennemføres på cirka en time, hvilket giver hurtig scanningsrespons.
Følsomt
Luciferase er en ideel rapportør på grund af den høje følsomhed ved påvisning og fraværet af endogen luciferaseaktivitet i pattedyrsceller. Testen Luc-Screen™ kobler bekvemt cellelysen i brønden i nærvær af kulturmedium med en højfølsom assay, der udviser kinetisk udsendelse af forlænget glød af lys. Lyssignalet kan måles mellem 10 minutter og flere timer efter tilsætning af assay-reagenser, hvilket giver stor fleksibilitet i tiden mellem tilsætning og måling.
Høj gennemstrømning
Systemet Luc-Screen™ er designet til maksimal assay-fleksibilitet i et højkapacitetsformat og kan bruges i luminometre uden automatiske injektorer. Systemet Luc-Screen™ er formuleret til at levere en bekvem, brugervenlig luciferase-assay, der er optimeret til brug i højkapacitetsscreening. Den høje følsomhed i prøven Luc-Screen™ ledsages af et bredt dynamisk område.
Må kun benyttes til forskningsformål. Ikke til brug i diagnostiske procedurer.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Luciferase Reporter Gene Assay System |
| Detektionsmetode | Kemiluminescens |
| Til brug med (udstyr) | Luminometer |
| Assay | Luciferase-assay |
| Indhold og opbevaring | Dette sæt indeholder to reaktionsbuffere. Opbevar produktet ved -20 °C. |
| Kompatible celler | Pattedyrsceller |
| High-throughput kompatibilitet | Kompatibel med højt gennemløb |
| Udlæsning | Slutpunkt |
| Prøvetype | Cellekulturer |
| Substrater | Luciferin |
| Vis mere |