Få mere at vide
Lubrol, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11465252 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
250 g
Pakningsstørrelse:
100g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11465252 250 g 250g
11455252 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11465252 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219529983
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1655.00 DKK
    1575.02 DKK / 250g
    Spare 79.98 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 8047-15-2
Molekylær formel HO(CH2CH2O)n C16H33 n = ∽23
Synonym Polyethylene glycolmonocetyl ether
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lubrol
Farve Hvid
Navn note Molekylærbiologi
Fysisk form Voksagtigt fast stof
Mængde 250 g