Få mere at vide
Sat smuroliestandarder (indeholder én af hver LOIL1 til LOIL16), VHG™
Beskrivelse
Sat af smøreoliestandarder (indeholder én af hver LOIL1 til LOIL16)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Calcium/Phosphorus/Sulfur/Zinc |
| CAS | 7440-70-2, 7723-14-0, 7704-34-9, 7440-66-6 |
| Metoder | XRF |
| Analyt- eller komponentnavne | Calcium/Phosphorus/Sulfur/Zinc |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | 20 cSt mineralolie |
| Mængde | 16 x 100 ml |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Calcium 0%/Phosphorus 0%/Sulfur 0% |