Få mere at vide
Smøreoliestandard 9: Ca @ 0,350; P @ 0,040; S @ 0,400; Zn @ 0,110 vægtprocent i smøreolie, VHG™
Artikelnummer. 17961006
Skift visning
Mængde:
100 ml
Artikelnummer. Mængde
17961006 100 ml
1 options
Artikelnummer. 17961006 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGLOIL9100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
Smøreoliestandard 9: Ca @ 0,350; P @ 0,040; S @ 0,400; Zn @ 0,110 vægtprocent i smøreolie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phosphorus/Zinc/Calcium/Sulfur
CAS 7723-14-0, 7440-66-6, 7440-70-2, 7704-34-9
Metoder XRF
Analyt- eller komponentnavne Phosphorus/Zinc/Calcium/Sulfur
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Certificeringer/compliance ISO 17034
Opløsningsmiddel eller Matrix 20 cSt mineralolie
Mængde 100 ml
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Phosphorus 0.0401%/Zinc 0.1103%/Calcium 0.35%/Sulfur 0.4012%