Få mere at vide
Smøreoliestandard 5: Ca @ 0,300; P @ 0,060 S @ 0,100; Zn @ 0,130 vægtprocent i smøreolie, VHG™
Beskrivelse
Smøreoliestandard 5: Ca @ 0,300; P @ 0,060 S @ 0,100; Zn @ 0,130 vægtprocent i smøreolie
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phosphorus/Sulfur/Zinc/Calcium |
| CAS | 7723-14-0, 7704-34-9, 7440-66-6, 7440-70-2 |
| Metoder | XRF |
| Analyt- eller komponentnavne | Phosphorus/Sulfur/Zinc/Calcium |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | 20 cSt mineralolie |
| Mængde | 100 ml |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Phosphorus 0.0604%/Sulfur 0.1004%/Zinc 0.1306%/Calcium 0.3% |