Få mere at vide
Smøreoliestandard 4: Ca @ 0,500; P @ 0,030 S @ 0,150; Zn @ 0,070 vægtprocent i smøreolie, VHG™
Beskrivelse
Smøreoliestandard 4: Ca @ 0,500; P @ 0,030 S @ 0,150; Zn @ 0,070 vægtprocent i smøreolie
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phosphorus/Zinc/Sulfur/Calcium |
| CAS | 7723-14-0, 7440-66-6, 7704-34-9, 7440-70-2 |
| Metoder | XRF |
| Analyt- eller komponentnavne | Phosphorus/Zinc/Sulfur/Calcium |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | 20 cSt mineralolie |
| Mængde | 100 ml |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Phosphorus 0.03%/Zinc 0.0701%/Sulfur 0.1501%/Calcium 0.5% |