Få mere at vide
Smøreoliestandard 3: Ca @ 0,000; P @ 0,020; S @ 0,300; Zn @ 0,175 vægtprocent i smøreolie, VHG™
Beskrivelse
Smøreoliestandard 3: Ca @ 0,000; P @ 0,020; S @ 0,300; Zn @ 0,175 vægtprocent i smøreolie
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Calcium/Phosphorus/Zinc/Sulfur |
| CAS | 7440-70-2, 7723-14-0, 7440-66-6, 7704-34-9 |
| Metoder | XRF |
| Analyt- eller komponentnavne | Calcium/Phosphorus/Zinc/Sulfur |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | 20 cSt mineralolie |
| Mængde | 100 ml |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Calcium 0%/Phosphorus 0.0201%/Zinc 0.1759%/Sulfur 0.3006% |