Få mere at vide
Smøreoliestandard 2: Ca @ 0,600; P @ 0,005; S @ 0,050; Zn @ 0,080 vægtprocent i smøreolie, VHG™
Beskrivelse
Smøreoliestandard 2: Ca @ 0,600; P @ 0,005; S @ 0,050; Zn @ 0,080 vægtprocent i smøreolie
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phosphorus/Sulfur/Zinc/Calcium |
| CAS | 7723-14-0, 7704-34-9, 7440-66-6, 7440-70-2 |
| Metoder | XRF |
| Analyt- eller komponentnavne | Phosphorus/Sulfur/Zinc/Calcium |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | 20 cSt mineralolie |
| Mængde | 100 ml |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Phosphorus 0.0051%/Sulfur 0.0502%/Zinc 0.0804%/Calcium 0.6% |