Få mere at vide
Smøreoliestandard 12: Ca @ 0,005; P @ 0,000; S @ 0,550; Zn @ 0,140 vægtprocent i smøreolie, VHG™
Beskrivelse
Smøreoliestandard 12: Ca @ 0,005; P @ 0,000; S @ 0,550; Zn @ 0,140 vægtprocent i smøreolie
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phosphorus/Calcium/Zinc/Sulfur |
| CAS | 7723-14-0, 7440-70-2, 7440-66-6, 7704-34-9 |
| Metoder | XRF |
| Analyt- eller komponentnavne | Phosphorus/Calcium/Zinc/Sulfur |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | 20 cSt mineralolie |
| Mængde | 100 ml |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Phosphorus 0%/Calcium 0.0051%/Zinc 0.1403%/Sulfur 0.5498% |