Få mere at vide
Smøreoliestandard 11: Ca @ 0,050; P @ 0,150; S @ 0,200; Zn @ 0,200 vægtprocent i smøreolie, VHG™
Beskrivelse
Smøreoliestandard 11: Ca @ 0,050; P @ 0,150; S @ 0,200; Zn @ 0,200 vægtprocent i smøreolie
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Calcium/Phosphorus/Sulfur/Zinc |
| CAS | 7440-70-2, 7723-14-0, 7704-34-9, 7440-66-6 |
| Metoder | XRF |
| Analyt- eller komponentnavne | Calcium/Phosphorus/Sulfur/Zinc |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | 20 cSt mineralolie |
| Mængde | 100 ml |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Calcium 0.0501%/Phosphorus 0.1504%/Sulfur 0.1999%/Zinc 0.2001% |