Få mere at vide
Thermo Scientific™ Lubricating Grease Molykote G4500 25 g
Artikelnummer. 13224144 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Rotortap og gevind
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
13224144 Rotortap og gevind 25g
1 options
Artikelnummer. 13224144 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 75003786
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    289.00 DKK
    282.84 DKK / 25g
    Spare 6.16 DKK
    2% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Lubricating Grease Molykote G4500
  • Lubricating Grease Molykote G4500 25g
  • Grease for Trunnion and Thread of Rotors.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Rotortap og gevind
Produkttype Smørefedt