Få mere at vide
Lubiprostone, TRC
Artikelnummer. 30137680
Skift visning
Mængde:
1 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137680 1 mg
30137031 50 mg
30007910 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137680 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL4735001MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 136790-76-6
Molekylær formel C20 H32 F2 O5
Molekylvægt (g/mol) 390.46
Synonym (11α)-16,16-difluoro-11-hydroxy-9,15-dioxo-Prostan-1-oic acid, Lubiprostone, Ru 0211
IUPAC navn 7-[(1R,2R,3R)-2-(4,4-difluor-3-oxooctyl)-3-hydroxy-5-oxocyclopentyl] heptansyre
SMIL CCCCC(F)(F)C(=O)CC[C@H]1[C@H](O)CC(=O)[C@@H]1CCCCCCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lubiprostone
Mængde 1 mg
InChI formel InChI=1S/C20H32F2O5/c1-2-3-12-20(21,22)18(25)11-10-15-14(16(23)13-17(15)24)8-6-4-5-7-9-19(26)27/h14-15,17,24H,2-13H2,1H3,(H,26,27)/t14-,15-,17-/m1/s1
Formel vægt 390.2218