Få mere at vide
Lubiprostone, MedChemExpress
Artikelnummer. 16471038
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16471038 5 mg -
16452259 1 mg -
16434447 50 mg -
16418578 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16471038 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0679
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-11-2026
MedChemExpress Lubiprostone(SPI-0211;RU0211) is a gastrointestinal agent used for the treatment of idiopathic chronic constipation.
Lubiprostone(SPI-0211
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lubiprostone
Fysisk form Solid
CAS 136790-76-6
Farve White
Mængde 5 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C20H32F2O5
Til brug med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Synonym RU-0211 SPI-0211
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (256.11 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(C(F)(F)CCCC)CC[C@@H]([C@@H](C1)O)[C@H](C1=O)CCCCCCC(O)=O
Molekylvægt (g/mol) 390.46
Formel vægt 390.46
Procent renhed 98.0%