Få mere at vide
Lubiprostone Impurity 2, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lubiprostone Impurity 2 |
| CAS | 2196182-47-3 |
| Molekylær formel | C20 H30 F2 O4 |
| Mængde | 0.5 mg |
| Synonym | 7-((1R,2S)-2-(4,4-Difluoro-3-oxooctyl)-5-oxocyclopent-3-en-1-yl)heptanoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C20H30F2O4/c1-2-3-14-20(21,22)18(24)13-11-15-10-12-17(23)16(15)8-6-4-5-7-9-19(25)26/h10,12,15-16H,2-9,11,13-14H2,1H3,(H,25,26)/t15-,16-/m1/s1 |
| SMIL | CCCCC(F)(F)C(=O)CC[C@H]1C=CC(=O)[C@@H]1CCCCCCC(=O)O |
| IUPAC navn | 7-[(1R,2S)-2-(4,4-difluoro-3-oxooctyl)-5-oxocyclopent-3-en-1-yl]heptanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 372.447 |
| Formel vægt | 372.211 |